Documentos Principais
1.00930
Supelco
Éter dietílico
≥98% (GC), contains 2% ethanol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-467-2
NACRES:
NA.03
Nome do produto
Éter dietílico, for spectroscopy Uvasol®
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
potência
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contém
2% ethanol as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005% Peroxide
≤0.03% Water
resíduo de evaporação
≤0.0003%
cor
APHA: ≤10
transmitância
220 nm, ≥30%
235 nm, ≥55%
250 nm, ≥80%
270 nm, ≥90%
300 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.52
λ: 235 nm Amax: ≤0.26
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00867
Diisopropyl ether
Acetona for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00022
Acetona
Artigos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.