Documentos Principais
5.89589
Sigma-Aldrich
Éter dietílico
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
grau:
anhydrous
Ensaio:
≥99.7%
p.e.:
34.6 °C (lit.)
Nome do produto
Éter dietílico, contains 1 ppm BHT as inhibitor, ≥99.7%, anhydrous
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Ensaio
≥99.7%
temperatura de autoignição
320 °F
contém
1 ppm BHT as inhibitor
Lim. expl.
36.5 %
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup