134848
Triphenylmethanol
97%
Sinônimo(s):
Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
Ensaio
97%
forma
solid
pb
360 °C (lit.)
pf
160-163 °C (lit.)
solubilidade
dioxane: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
chave InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?