346136
Éter dietílico
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éter dietílico, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
grau
ACS reagent
anhydrous
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
BHT as inhibitor
Lim. expl.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl ( as HCHO )
≤0.03% water
≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ring-opening polymerization of ε-caprolactone to synthesize polycaprolactone.
- Rh-catalyzed C-H allylation of amides with allyl halides to synthesize allylated amides.
- Photochemical α-bromination of aromatic and aliphatic carbonyl compounds with N-bromosuccinimide to synthesize α-brominated ketones.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?