331376
Phenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
PhMgBr solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
1.004 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
331376-PZ | 4061823810920 |
331376-100ML | 4061826727867 |
331376-108L | |
331376-4X25ML | 4065268447413 |
331376-50ML | 4061838126559 |
331376-800ML | 4061826727874 |