Documentos
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3COH
Número CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
160-163 °C (External MSDS)
solubilidade
insoluble 1.43 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
chave InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium
Benzophenone purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427551
Benzophenone
Benzophenone ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
B9300
Benzophenone
Éter dietílico analytical standard
Supelco
91238
Éter dietílico
Benzocaine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1158
Benzocaine