24004
Éter dietílico
≥99.5% (GC), puriss, contains ~5 mg/L 2, 6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éter dietílico, puriss., contains ~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC)
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
acidic reac. Impurities, in accordance
aldehydes, in accordance
residual solvents, in accordance
≤0.0002% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?