Key Documents
1.00868
Supelco
Acetato de etila
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-500-4
NACRES:
NA.03
grau
HPLC grade
isocratic
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
potência
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
  • [Determinação de 12 resíduos de drogas veterinárias proibidas na urina de suínos por cromatografia líquida de ultra-alta eficiência e espectrometria de massa em tandem]: O acetato de etila é utilizado para a preparação de amostras neste método avançado para detectar resíduos de drogas em amostras animais, enfatizando seu papel na conformidade farmacêutica veterinária (Wan et al., 2024).
  • Efeito terapêutico do ginkgetin sobre a inflamação das vias aéreas induzida por fumaça por regulação descendente da via de sinalização de c/EBPβ e expressão CCL2: Este estudo explora as propriedades anti-inflamatórias do Ginkgetin, em que o acetato de etila é usado no processo de extração, destacando sua utilidade na pesquisa biomédica (Tao et al., 2024).
  • Efeito do extrato de metanol de tuber Plectranthus esculentus N. E. Br e suas frações nos índices de hiperplasia prostática benigna em ratos Wistar: O acetato de etila é empregado na extração de compostos bioativos para estudos farmacológicos, mostrando seu papel crítico em aplicações terapêuticas (Kanu et al., 2024).
  • Avaliação fitoquímica de Ziziphus mucronata e Xysmalobium undulutum para a descoberta e desenvolvimento de drogas antimaláricas: Demonstra o uso de acetato de etila em triagens fitoquímicas, contribuindo para o desenvolvimento de novas drogas antimaláricas (Buthelezi et al., 2024).
  • Os primeiros registros das ações in silico antivirais e antibacterianas de moléculas detectadas em extratos de abeto argelino (Abies numidica De Lannoy) usando análise LC-MS/MS: Esta pesquisa utiliza acetato de etila para a extração de compostos de plantas para testes antivirais e antibacterianos, destacando sua importância no estudo de produtos naturais (Benouchenne et al., 2024).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetato de etila for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
Acetato de etila
n-Hexano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Hexano
2-propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01040
2-propanol
Artigos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
HPTLC is an efficient method to determine Steviol Glycosides content in Stevia using our HPTLC plates and reference materials, including a new introduced Stevia extract reference material.
Protocolos
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard