793604
Brometo de potássio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
forma
powder
qualidade
free-flowing
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
pf
734 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1