449962
Brometo de potássio
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
734 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?