Documentos Principais
221864
Sigma-Aldrich
Brometo de potássio
FT-IR grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
KBr
Número CAS:
Peso molecular:
119.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050405
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99% trace metals basis
grau:
FT-IR grade
Formulário:
powder or crystals
grau
FT-IR grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
FTIR: suitable
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
pf
734 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O brometo de potássio, um sal inorgânico solúvel em água, é um reagente redox.
Aplicação
Adequado para uso em aplicações com espectrômetros de FTIR
O brometo de potássio pode ser usado com:
  • Nitrato de amônio cérico(IV) (CAN) para sintetizar dibrometos por bromação de alcenos.
  • Perborato de sódio para sintetizar anilinas bromadas pela bromação oxidativa de aminas aromáticas desprotegidas.
  • Ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio para a bromação de compostos ativos de metileno e metino com alta quimiosseletividade.
Pode ser usado para remover proteínas de membrana periféricas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Chemoselective bromination of active methylene and methyne compounds by potassium bromide, hydrochloric acid and hydrogen peroxide.
Shimosaki R, et al.
Synlett, 2006(14), 2287-2289 (2006)
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Roche D, et al.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2083-2085 (2000)
Madhusmita Dhupal et al.
International journal of nanomedicine, 13, 6735-6750 (2018-11-15)
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) represent a scientific breakthrough in the areas of biological and medicinal applications. Interaction of TiO2 NPs with components of innate immune system remains elusive. This study explored in vitro immunotoxicity of murine macrophage RAW 264.7
Ville Petteri Heljo et al.
Pharmaceutical research, 28(3), 540-552 (2010-10-23)
The purpose of this study is to show how disaccharides differ in their ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage. β-galactosidase was lyophilized with trehalose, sucrose, cellobiose or melibiose at 2:1, 20:1
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Nair V, et al.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)