Key Documents
1.04912
Supelco
Potassium bromate
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrKO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-829-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% dry basis (iodometric)
forma
crystalline powder
potência
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
perda
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
409-413 °C
densidade
3.13 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.8 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 9.0
Bromide (Br): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0004 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium iodate for analysis EMSURE®
Supelco
1.06525
Sodium iodate