309087
Potassium bromate
ACS reagent, ≥99.8%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.8%
Formulário
crystalline powder
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
traços de ânion
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
- A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?