Documentos Principais
1.09869
Supelco
Fluoride standard
1000 mg F (KF in H₂O) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pH
8.4 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
content (F⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1