1.09987
Copper standard
1000 mg Cu, (CuCl₂ in H₂O) Titrisol®
Sinônimo(s):
Copper Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Cu in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
3.2 (20 °C in H2O)
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
- Provides reliable and reproducible results.
Nota de análise
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2mg
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3