Documentos
1.09967
Supelco
Padrão de alumínio
1000 mg Al, (AlCl₃ in H₂O) Titrisol®
Sinônimo(s):
Padrão de referência de alumínio para ICP/AAS
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
concentrate
concentração
1000 mg Al in water
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Hibridização de EBER in situ em granulomas de alumínio subcutâneo/hiperplasia linfoide: Uma pista diagnóstica para diferenciar a hiperplasia linfoide associada à injeção de outras formas de pseudolinfomas e linfomas cutâneos.: Este estudo destaca o uso de padrões de alumínio para a calibração precisa em ensaios bioquímicos para diferenciar entre vários tipos de hiperplasia linfoide e linfomas. O padrão de alumínio garante precisão na detecção e quantificação de reações associadas ao alumínio em amostras de tecido (Frings VG et al., 2021).
  • Comparação do eletropolimento do alumínio em um meio eutético profundo e eletrólito ácido.: Esta pesquisa compara a eficiência do eletropolimento do alumínio usando diferentes meios. Os padrões de alumínio de alta pureza são essenciais para a calibração em tais estudos eletroquímicos para garantir medições precisas e resultados confiáveis (Abdel-Fattah TM et al., 2020).
Nota de análise
conteúdo (Al): 1000 mg / ampola
Método de determinação: ICP - OES
(atribuível a NIST - SRM 3101a)
Precisão do método: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1