1.09969
Lead standard
1000 mg Pb, (Pb(NO₃)₂ in H₂O) Titrisol®
Sinônimo(s):
Lead standard for aqueous matrices
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Pb in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
3.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Nota de análise
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3