1.09960
Cadmium standard
1000 mg Cd, (CdCl₂ in H₂O) Titrisol®
Sinônimo(s):
Cadmium standard for aqueous matrices
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Cd in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Determination method:Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method:+/- 2 mg
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3