1.09986
Padrão de cobalto
1000 mg Co, (CoCl₂ in H₂O) Titrisol®
Sinônimo(s):
Padrão de referência de cobalto para ICP/AAS
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Co in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Método de determinação: Titulação complexométrica
(atribuível a NIST - SRM 682)
Precisão do método: +/- 2 mg
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3