Documentos Principais
1.02276
Supelco
Nitrato de amônio cério(IV)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Nitrato de amônio cério (IV)
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
Número CAS:
Peso molecular:
548.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
240-827-6
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
Formulário
crystalline
potência
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L in H2O)
pf
>400 °C
solubilidade
919-1020 g/L
densidade
2.49 g/cm3 at 24 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+4].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].N.N
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
chave InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Um método de quimioluminescência para a triagem de fluoroquinolonas em amostras de leite com base em um sistema de fluxo de bombeamento múltiplo.: Este estudo apresenta um método de detecção de fluoroquinolonas no leite usando um sistema de fluxo de bombeamento múltiplo integrado à detecção por quimioluminescência facilitada pelo nitrato de amônio cérico (IV). A pesquisa destaca a aplicação de nitrato de amônio cérico (IV) na melhoria da quimioluminescência e na melhoria dos limites de detecção em ensaios de segurança alimentar (Vakh et al., 2019).
Nota de análise
Teor (potenciométrico, (NH₄)₂ [Ce(NO₃)₆!: ≥ 99,0%
Substâncias insolúveis em ácido sulfúrico diluído: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,003%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3