TX0735
Tolueno
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Methylbenzene, FM approval
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.03% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
p.e.
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 4 °C
solubilidade
0.52 g/L
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfur compounds (as S): 0.003% max
Water (H2O): 0.03% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup