Key Documents
TX0280
Supelco
Tetra-hidrofurano
≥99.5% (GC), Meets ACS Specifications, General Reagents grade, contains 0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-726-8
product name
Tetra-hidrofurano, Meets ACS Specifications GR ACS
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
contém
0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
Lim. expl.
1.8-11.8 %
Impurezas
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.03%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -21.5 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
TX0280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.03% max
Form: Clear liquid
Peroxide (as H2O2): 0.005% max
Stabilizer (BHT): 0.0140-0.0310%
Water (H2O): 0.05% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5