Documentos Principais
AX0145
Supelco
Acetonitrilo
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
200-835-2
Ensaio:
≥99.8% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
81-82 °C (lit.)
pressão de vapor:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nome do produto
Acetonitrilo, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
100
200
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.008 meq/g Titrable acid
≤0.10% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
Absorção UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254-400 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
AX0145-NP10 is sold as 2 x 10 L
AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testGradient at 254 nm0.005AU maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.008meq/g maxTitrable base0.0006meq/g maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 254 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off190nm maxWater (H2O)0.10% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetonitrilo suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34851
Acetonitrilo
Iodeto de potássio granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Supelco
PX1507
Iodeto de potássio
Tolueno Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
TX0735
Tolueno