AX0115
Acetona
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aledhyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl Alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
≤330 nm
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de análise
Appearance: Clear liquid, free from particulates
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
UV Abs. at 330 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 350 nm: 0.02AU max
UV Abs. at 400 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 330nm max
Water (H2O): 0.5% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup