Key Documents
AX0116
Supelco
Acetona
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-662-2
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B21-02
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.5% (corrected for water content, GC)
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤329 nm
Absorção UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 330 nm Amax: ≤0.80
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.06
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
AX0116P-1 is packaged in poly-coated glass bottles
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxInfrared SpectrumTo Pass TestRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 330 nm0.80AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 340 nm0.06AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.5% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Metanol gradient grade OmniSolv&#174;, &#8805;99.9% (GC)
Supelco
MX0488
Metanol
Acetona EMPLURA&#174;
Supelco
8.22251
Acetona
Acetona puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
Acetona
Acetona puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
24201
Acetona
Acetona ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
Acetona natural, &#8805;97%
Sigma-Aldrich
W332615
Acetona
Diclorometano OmniSolv&#174;
Supelco
DX0831
Diclorometano
Acetona suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona