Documentos
180173
Sigma-Aldrich
Dissulfeto de carbono
ACS reagent, ≥99.9%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Beilstein:
1098293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.67 (vs air)
pressão de vapor
5.83 psi
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
Lim. expl.
50 %
Impurezas
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim ~2.5 ppm)
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
pb
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O dissulfeto de carbono (CS2) é um líquido incolor. Ele está presente na atmosfera e em águas naturais na forma de gás de enxofre. Ele é responsável pela produção de dióxido de enxofre (SO2) na atmosfera (estratosfera e/ou troposfera). Sua vida útil na atmosfera foi proposta como sendo de aproximadamente 12 dias. É um solvente não polar.
O dissulfeto de carbono é um líquido inflamável altamente volátil com baixa temperatura de ignição. Ele pode ser sintetizado por reação de um hidrocarboneto gasoso com enxofre. É uma matéria-prima importante para o preparo de rayon de viscose e filme de celofane.
Aplicação
O dissulfeto de carbono foi usado para dessorção de amostras de ar durante a análise de tri-halometanos (THM) nessas amostras.
Ele pode ser usado no preparo de tritiocarbonato de dibenzila, um agente de transferência de cadeia (CTA) RAFT (transferência de cadeia por adição-fragmentação reversível). Pode ser usado como solvente no preparo de cloroditioformato de benzila.
O dissulfeto de carbono pode ser usado na xantogenação da celulose e na síntese do poli(tritiocarbonato de etileno) e ditiocarbamatos. O C2S pode sofrer hidrólise catalisada por nanopartículas de titânia e zircônia para formar CO2 e H2S. Ele também pode gerar carbenos 1,3-ditiólio por cicloadição com acetilenos.
Embalagem
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science, 14(3), 677-684 (1976)
Carbon Disulfide.
Smith DE and Timmerman RW.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
An efficient, one-pot, synthesis of dithiocarbamates from the corresponding alcohols using Mitsunobu's reagent.
Chaturvedi D and Ray S.
Tetrahedron Letters, 47(8), 1307-1309 (2006)
Cyril Catto et al.
International journal of environmental research and public health, 9(8), 2562-2586 (2012-10-16)
In order to improve disinfection by-product (DBP) exposure assessment, this study was designed to document both water and air levels of these chemical contaminants in two indoor swimming pools and to analyze their within-day and day-to-day variations in both of
Nanosized titania and zirconia as catalysts for hydrolysis of carbon disulfide.
Yue Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 46(3), 561-572 (2003)