Documentos Principais
270660
Sigma-Aldrich
Dissulfeto de carbono
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Beilstein:
1098293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.67 (vs air)
pressão de vapor
19.48 psi ( 55 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
Lim. expl.
50 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.03% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 386 nm Amax: ≤1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Esse solvente é destilado em vidro, filtrado em submícrons e submetido a rigorosos testes de especificação para proporcionar consistência de lote para lote.
Aplicação
Projetado para uso com instrumentação de HPLC e aplicações de síntese orgânica.
Usado como solvente/reagente para extrair:
  • Etilbenzeno, indano, indeno e acenafteno em amostras de ar antes da análise de cromatografia gasosa capilar com detecção de ionização de chama (GC-FID)
  • Hidrocarbonetos no ar antes de GC-MS
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)
Protocolos
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine