Documentos Principais
901599
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5 M in ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
5 M in ethanol
índice de refração
n/D 1.387
densidade
0.91613 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in ethanol for more convenient handling
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)