900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
Ensaio
>99%
Formulário
crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤2000 ppm H2O
pf
77-79 °C (lit.)
densidade
1.189 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
salt ionic liquid as a catalyst
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries