690597
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride
96%
Sinônimo(s):
[C10MIM][Cl]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H27ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
258.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.5%
96%
Formulário
liquid
Impurezas
≤2.0% water
índice de refração
n20/D 1.501
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C14H27N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-13-12-15(2)14-16;/h12-14H,3-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HTZVLLVRJHAJJF-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride is a surface active ionic liquid that can be prepared by reacting 1-methylimidazole with 1-chlorodecane.
Aplicação
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride can be used in the preparation of 1-decyl-3-methylimidazolium triflate by reacting with sodium triflate.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Influence of the Hofmeister anions on self-organization of 1-decyl-3-methylimidazolium chloride in aqueous solutions
Luczak, Justyna, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 362.2, 415-422 (2011)
Synthesis and micellar properties of surface-active ionic liquids: 1-alkyl-3-methylimidazolium chlorides.
El Seoud OA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 3131(1), 296-304 (2007)
How hazardous are ionic liquids? Structure?activity relationships and biological testing as important elements for sustainability evaluation
Jastorff, Bernd, et al.
Green Chemistry, 5.2, 136-142 (2003)
Decolorization of ionic liquids for spectroscopy.
Earle MJ, et al.
Analytical Chemistry, 79(2), 758-764 (2007)
Antibiofilm activities of 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquids
Carson, Louise, et al.
Green Chemistry, 11.4, 492-497 (2009)