94128
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMIMCl
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
Impurezas
≤1.0% H20
pf
~70 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
192 °C - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?