91508
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMIMBF4
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
liquid
densidade
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
550.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
288 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?