11291
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (NMR)
Sinônimo(s):
EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Ensaio
≥97.0% (NMR)
forma
liquid
Impurezas
<0.5% water
pf
≥−15 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
forma física
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ionic Liquids for Electrochemical Applications
Protocolos
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid