56486
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
95%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrosulfate, EMIM HSO4
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.