51682
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
≥95%
Sinônimo(s):
[EMIM][ESO4]
Ensaio
≥95%
cadeia de caracteres SMILES
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H6O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-6-7(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent on the thermal stability of lysozyme.
- As an additive on potassium hydroxide (KOH) electrolyte properties and hydrogen evolution reaction (HER) reaction kinetics.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
310.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
154.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.