Key Documents
00796
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC/T)
Sinônimo(s):
EMIM DCA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N5
Número CAS:
Peso molecular:
177.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC/T)
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide (EMIM-DCA) is an ionic liquid that is often used as a solvent in various chemical reactions and as an electrolyte in batteries and capacitors. It is considered a greener alternative to organic traditional solvents due to its non-toxicity.
Aplicação
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide can be used in the development of polyvinyl alcohol based polymeric membranes for the for the effective separation of CO2/H2.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
429.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
221 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)