Key Documents
43437
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95% (H-NMR, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11N3S
Número CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (H-NMR, HPLC)
Impurezas
≤1% water
pf
-6 °C
cadeia de caracteres SMILES
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
chave InChI
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.