711721
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMIMBF4
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
>350 °C (lit.)
pf
15 °C (lit.)
densidade
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate-doped high ionic conductivity gel electrolytes with reduced anodic reaction potentials for electrochromic devices: This study reports the preparation of a 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([Emim] BF4)-doped Poly(methyl methacrylate)(PMMA)-based gel electrolyte for electrochromic applications, showing improved ionic conductivity and reduced anodic reaction potentials (Tang et al., 2017).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
711721-100G | 4061832843797 |
711721-1KG | 4061832843803 |