900801
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methyl-1-H-imidazolium bis(trifluoromethansulfonyl)imide, EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Ensaio
≥99%
forma
liquid
composição
H2O, ≤500 ppm
Impurezas
≤500 ppm H2O
pf
≥−15 °C (lit.)
densidade
1.5236 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries