711691
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
(viscous liquid or liquid)
Impurezas
≤0.5% water
pf
≥−15 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?