About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)4N(I)
Número CAS:
Peso molecular:
313.26
Beilstein:
3567386
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HI/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Alexey A Sysoev et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 22(6), 289-296 (2016-12-03)
An ion mobility time-of-flight mass spectrometry (IM-TOFMS)-based method has been preliminarily investigated for the identification of triphenylmethane ballpoint pen dyes on paper. The dyes were sampled from one-year-old ballpoint pen ink entries. The entries were written on paper documents stored
Hui Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(32), 20636-20646 (2015-07-24)
The (13)C NMR chemical shift moving upfield indicates the main model of π-holeX(-) bond between cyanuric chloride/1,3,5-triazine (3ClN/3N), which possess both the π-hole and σ-hole, and X(-). (13)C NMR and UV absorption titration in acetonitrile confirmed that the bonding abilities
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235954-100G | |
235954-25G | 4061838785350 |