Documentos Principais
8.41762
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrapentylammonium iodide
About This Item
Fórmula linear:
(C5H11)4NI
Número CAS:
Peso molecular:
425.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-688-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
135-137 °C
solubilidade
7.40 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[N+](CCCCC)(CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3