Key Documents
711713
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98%
Sinônimo(s):
BMIIm, BMIM TFSI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15F6N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
419.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sales restrictions may apply
Aplicação
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a hydrophobic ionic liquid that can enhance the activity of N,N,N′,N′-tetra(n-octyl)diglycolamide (TODGA) extractant in the extraction of uranium(VI) from an aqueous nitric acid media.
Atenção
not available in the US
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)