900802
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonimide) salt, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(triflyl)imide, BMIIm, BMIM TFSI
Ensaio
≥99%
forma
liquid
composição
H2O, <500 ppm
Impurezas
≤500 ppm H2O
pf
1 °C
densidade
1.454 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries