900018
Diethyl carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Sinônimo(s):
Diethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
126-128 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries