13259
Dimethyl carbonate
analytical standard
Sinônimo(s):
Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
18 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% water
1 of 4
Este Item | 216941 | 45629 | 39383 |
---|---|---|---|
environmental | - | - | - |
neat | - | neat | neat |
100 | - | 100 | 100 |
analytical standard | - | analytical standard | analytical standard |
≥99.0% (GC) | 99% | ≥99.0% (GC) | ≥99.0% (GC) |
Descrição geral
Dimethyl carbonate is a unique molecule with versatile chemical reactivity.[1] It is an environmentally benign building block and also a safe substitute for dimethyl sulfate or methyl halides.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)