900806
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Sinônimo(s):
1-Propyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, PP 13TFSA, PP 13TFSI
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
composição
H2O, ≤500 ppm
Impurezas
≤500 ppm H2O
pf
12 °C
densidade
1.412 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries