Key Documents
916099
Sigma-Aldrich
Lithium lanthanum titanate (LLTO)
powder, battery grade
Sinônimo(s):
LLTO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
LiLaTiO4
Peso molecular:
257.71
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
peso molecular
Mw 176.01 g/mol
composição
Li0.34La0.56TiO3
área da superfície
2.02 m2/g
tamanho de partícula
1-2 μm (average)
condutividade
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
densidade
5.00 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
Aplicação
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries.
Zheng F, et al.
Journal of Power Sources, 389, 198-213 (2018)
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram M. et al.
Nature Reviews. Materials, 16103-16103 (2017)