916374
Lithium phosphorus sulfide (LPS) powder
battery grade
Sinônimo(s):
β-LPS, LPS
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mw 180.06 g/mol
composição
Li3PS4
condutividade
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
densidade
1.83 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
916374-10G | 4061842303076 |