Documentos Principais
915394
Sigma-Aldrich
Lithium Aluminum Titanium Phosphate (LATP) powder
battery grade
About This Item
Fórmula linear:
Al0.3Li1.3Ti1.7(PO4)3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
peso molecular
Mw 382.01 g/mol
composição
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3
área da superfície
0.86 m2/g
tamanho de partícula
2-3 μm (average)
condutividade
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
densidade
2.92 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
Aplicação
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)